Drukuj
Cyproterone acetate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
459540010 459542500
ACRO459540010EA 1390 PLN
ACRO459540010 ACRO459542500
Cyproterone acetate 98%
Cyproterone acetate
Formuła: C₂₄H₂₉ClO₄
Temp. topnienia: 207…215 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00864671
Numer CAS: 427-51-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 215 °C
Loss on drying ≤0.5 % (80 °C)
HPLC ≥97.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.1 %