Drukuj
Chloramphenicol sodium succinate 98-102%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
459530050 459530250
ACRO459530050EA 274 PLN
ACRO459530050 ACRO459530250
Chloramphenicol sodium succinate 98-102%
Chloramphenicol sodium succinate
Formuła: C₁₅H₁₅Cl₂N₂NaO₈
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083598
Numer CAS: 982-57-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 98.0 to 102.0 % on dried substance
Water ≤2 %
Specific optical rotation +5.0° to +8.0° (20°C, 589 nm) (5 % in water) (on dried substance)