Drukuj
Cefixime 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-((carboxymethoxy)imino)acetamido)-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
459480010 459480050
ACRO459480010EA 199 PLN
ACRO459480010 ACRO459480050
Cefixime 98%
Cefixime
Formuła: C₁₆H₁₅N₅O₇S₂
MW: 453.44 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00865020
Numer CAS: 79350-37-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 9.0 to 12.0 %
HPLC ≥97.5 %
pH 2.6 to 4.1