Methyl-β-D-thiogalactoside 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
459450010
459452500
ACRO459450010EA
1680
PLN
ACRO459450010
ACRO459452500
Methyl-β-D-thiogalactoside 98%
Methyl-beta-D-thiogalactoside
Formuła:
C₇H₁₄O₅S Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00038073 Numer CAS: 155-30-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 176 to 180 °C |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +10° to +12° (20 °C, 589 nm) (5 % in water) |