Drukuj
Gatifloxacin 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
460230010 460230050 460230250
ACRO460230010EA 251 PLN
ACRO460230010 ACRO460230050 ACRO460230250
Gatifloxacin 98%
Gatifloxacin
Formuła: C₁₉H₂₂FN₃O₄
Temp. topnienia: 185…187 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00895399
Numer CAS: 112811-59-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4 % to 8 %
HPLC ≥97.5 %