Drukuj
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: NDSB 201, 3-(1-Pyridinio)propanesulphonate, 3-(Pyridin-1-ium-1-yl)propane-1-sulphonate
459670500 459672500
ACRO459670500EA 285 PLN
ACRO459670500 ACRO459672500
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt 99%
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
Formuła: C₈H₁₁NO₃S
Temp. topnienia: 275 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064468
Numer CAS: 15471-17-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (10% in water) Clear solution
HPLC ≥98.5 %