Drukuj
5-Chloropyrimidine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
459660010 459660050
ACRO459660010EA 515 PLN
ACRO459660010 ACRO459660050
5-Chloropyrimidine 95%
5-Chloropyrimidine
Formuła: C4H3ClN2
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03840717
Numer CAS: 17180-94-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.5 %
GC ≥94 %