Drukuj
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
459360010 459360050 459360100
ACRO459360010EA 357 PLN
ACRO459360010 ACRO459360050 ACRO459360100
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 98%
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Formuła: C₈H₅F₃N₂OS
Temp. topnienia: 114…118 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00210213
Numer CAS: 1744-22-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %