Drukuj
L-Theanine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
459340010 459340050
ACRO459340010EA 314 PLN
ACRO459340010 ACRO459340050
L-Theanine 98%
L-Theanine
Formuła: C₇H₁₄N₂O₃
Temp. topnienia: 206…219 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00059653
Numer CAS: 3081-61-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +7.5° to +8.5° (20°C, 589 nm) (1 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %