Drukuj
Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sodium ferrocyanide decahydrate
459290010 459290050 459292500
ACRO459290010EA 268 PLN
ACRO459290010 ACRO459290050 ACRO459292500
Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate
Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate
Formuła: C₆H₂₀FeN₆Na₄O₁₀
MW: 484.062 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085360
Numer CAS: 14434-22-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤1 % (free moisture)
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Sulfate (SO4) ≤0.07 %
Insoluble matter ≤0.01 %