Drukuj
Ertapenem sodium salt 85%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ertapenem sodium, Sodium (4R,5S,6S)-3-(((3S,5S)-5-((3-carboxyphenyl)carbamoyl)pyrrolidin-3-yl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate
460640010 460642500
ACRO460640010EA 0 PLN
ACRO460640010 ACRO460642500
Ertapenem sodium salt 85%
Ertapenem sodium salt
Formuła: C₂₂H₂₄N₃NaO₇S
Temp. topnienia: 230…234 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD09475566
Numer CAS: 153773-82-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 15 % to 19 %
HPLC ≥80 %