Drukuj
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-[Dec-1-yl(dimethyl)ammonio]propane-1-sulphonate, 3-(Decyldimethylazaniumyl)propane-1-sulphonate
459680050 459680250 459681000
ACRO459680050EA 308 PLN
ACRO459680050 ACRO459680250 ACRO459681000
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10) 98%
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
Formuła: C₁₅H₃₃NO₃S
MW: 307.4924 g/mol
Temp. topnienia: 229 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036908
Numer CAS: 15163-36-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 233 °C
Loss on drying ≤2 %
Solubility (10% in water) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %