Drukuj
Kwas mykofenolowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
459380050 459380250 459380010
ACRO459380050EA 481 PLN
ACRO459380050 ACRO459380250 ACRO459380010
Kwas mykofenolowy 98%
Kwas mykofenolowy
Formuła: C₁₇H₂₀O₆
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00036814
Numer CAS: 24280-93-1
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 145 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %