Drukuj
4-Fluorobenzoesan metylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
459240250 459241000
ACRO459240250EA 332 PLN
ACRO459240250 ACRO459241000
4-Fluorobenzoesan metylu 98%
4-Fluorobenzoesan metylu
Formuła: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 90…92 °C (27hPa)
Gęstość: 1.192 g/cm³
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017959
Numer CAS: 403-33-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %