Drukuj
Jodometan 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
459010025 459011000 459015000
ACRO459010025EA 3760 PLN
ACRO459010025 ACRO459011000 ACRO459015000
Jodometan 99% stabilised
Jodometan
Formuła: CH₃I
Temp. Wrzenia: 42,5 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –66 °C
Gęstość: 2,28 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001073
Numer CAS: 74-88-4
Jednostka: 2644
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper