Aluminium potassium sulphate, bezwodny, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
458990010
458990025
ACRO458990010EA
338
PLN
ACRO458990010
ACRO458990025
Aluminium potassium sulphate, bezwodny, czysty
Aluminium potassium sulphate
Formuła:
AlKO₈S₂ Temp. Wrzenia: 200 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 92 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer CAS:
10043-67-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥90 % |
Loss on drying | ≤1 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.3 % |
Iron (Fe) | ≤0.02 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.003 % |