Drukuj
3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±) Anabasine, 2-Pyridin-3-ylpiperidine
458980010 458980050
ACRO458980010EA 1380 PLN
ACRO458980010 ACRO458980050
3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
3-(Piperidin-2-yl)pyridine
Formuła: C₁₀H₁₄N₂
Temp. Wrzenia: 270…272 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 9 °C
Gęstość: 1,046 g/cm³
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00006370
Numer CAS: 13078-04-1
Jednostka: 3140
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %