Drukuj
Chlorek propionoilu 99.5% phosgene-free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
458970250 458975000
458970250.EA 137 PLN
458970250. 458975000.
Chlorek propionoilu 99.5% phosgene-free
Chlorek propionoilu
Formuła: C₃H₅ClO
Temp. Wrzenia: 80 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –94 °C
Gęstość: 1,059 g/cm³
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000745
Numer CAS: 79-03-8
Jednostka: 1815
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥99.4 %