Drukuj
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
458950010 458950050
ACRO458950010EA 239 PLN
ACRO458950010 ACRO458950050
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate 98%
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
Formuła: C₆H₁₂O₃·2H₂O
Temp. topnienia: 108…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150671
Numer CAS: 60662-54-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 19 to 24 %
GC ≥97.5 %