Drukuj
Pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
459110010 459110050
ACRO459110010EA 422 PLN
ACRO459110010 ACRO459110050
Pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formuła: C5H9NO2
Temp. topnienia: 182…184 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318699
Numer CAS: 59378-87-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light orange Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥11.86 to ≤12.47 % Nitrogen