Drukuj
Abacavir sulphate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: ((1S,4R)-4-(2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-en-1-yl)methanol hemisulphate
458860010 458860050
ACRO458860010EA 322 PLN
ACRO458860010 ACRO458860050
Abacavir sulphate 99%
Abacavir sulphate
Formuła: C₂₈H₃₈N₁₂O₆S
MW: 670.74 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04112763
Numer CAS: 188062-50-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥98.5 %