Drukuj
(-)-Cytisine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
458850010 458852500
ACRO458850010EA 1940 PLN
ACRO458850010 ACRO458852500
(-)-Cytisine 98%
(-)-Cytisine
Formuła: C₁₁H₁₄N₂O
Temp. Wrzenia: 218 °C (3hPa)
Temp. topnienia: 154…156 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00136048
Numer CAS: 485-35-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 158 °C
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥97.5 %