Drukuj
8-Bromoisoquinoline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
458760010 458760050
ACRO458760010EA 340 PLN
ACRO458760010 ACRO458760050
8-Bromoisoquinoline 97%
8-Bromoisoquinoline
Formuła: C₉H₆BrN
Temp. topnienia: 78…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973298
Numer CAS: 63927-22-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 82 °C
GC ≥96.0 %