Drukuj
Amorolfine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
458750010 458750050 458752500
ACRO458750010EA 995 PLN
ACRO458750010 ACRO458750050 ACRO458752500
Amorolfine hydrochloride 98%
Amorolfine hydrochloride
Formuła: C₂₁H₃₅NO
Temp. topnienia: 221…223 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00903738
Numer CAS: 78613-38-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %