Drukuj
tlenek żelaza (III) 95%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
458700010 458700050 458700250
ACRO458700010EA 199 PLN
ACRO458700010 ACRO458700050 ACRO458700250
tlenek żelaza (III) 95%, pure
tlenek żelaza (III)
Formuła: Fe₂O₃
MW: 159.69 g/mol
Temp. topnienia: 1538 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 5.24 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011008
Numer CAS: 1309-37-1
Klasyfikacja Merck : 13,04058
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red to red-brown to rust brown Powder
Titration Iodometric ≥94 %
Loss on drying ≤0.3 %
Ash ≤0.3 % (1000°C, 0.5 h)