Drukuj
Amoniak roztwór 10% (w/w) in water, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
458680025 458680010
ACRO458680025EA 250 PLN
ACRO458680025 ACRO458680010
Amoniak roztwór 10% (w/w) in water, extra pure
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
Gęstość: 0,9 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Jednostka: 2672
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Strength 9.5 to 10.5 %