Drukuj
Melphalan 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
458650010 458650050
ACRO458650010EA 1030 PLN
ACRO458650010 ACRO458650050
Melphalan 94%
Melphalan
Formuła: C₁₃H₁₈Cl₂N₂O₂
Temp. topnienia: 180 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer CAS: 148-82-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥93 %