Drukuj
Econazole 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
458630050 458630250
ACRO458630050EA 295 PLN
ACRO458630050 ACRO458630250
Econazole 99%
Econazole
Formuła: C₁₈H₁₅Cl₃N₂O
Temp. topnienia: 91…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00800993
Numer CAS: 27220-47-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white powder Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 60 °C, 4 h)
HPLC ≥98.5 %