Drukuj
Millon's reagent for the detection of tyrosine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
458541000 458545000
ACRO458541000EA 306 PLN
ACRO458541000 ACRO458545000
Millon's reagent for the detection of tyrosine
Millon's reagent
Gęstość: 1,4 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00147623
Numer CAS: 10045-94-0
Jednostka: 2922
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Density 1.2 to 1.5 kg/l
Sensitivity passes test