Drukuj
Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
458530010 458531000
ACRO458530010EA 1490 PLN
ACRO458530010 ACRO458531000
Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Formuła: C₂₄BF₂₀Li·2.5C₄H₁₀O
Temp. topnienia: 117…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 371162-53-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder or crystals
Melting point 117 to 122°C
NMR (19F-NMR) ≥96.0 %