Drukuj
Tripropylene glycol (mixture of isomers) 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Tripropylene glycol
458480010 458480050 458480250
ACRO458480010EA 180 PLN
ACRO458480010 ACRO458480050 ACRO458480250
Tripropylene glycol (mixture of isomers) 99%, pure
Tripropylene glycol (mixture of isomers)
Formuła: C₉H₂₀O₄
MW: 192.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 270 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.02 g/cm³
Temp. Zapłonu: 145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014405
Numer CAS: 24800-44-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 % (sum of isomers)