Drukuj
4-Amino-3-fluorofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluoro-4-hydroxyaniline
458310010 458310050
ACRO458310010EA 463 PLN
ACRO458310010 ACRO458310050
4-Amino-3-fluorofenol 98%
4-Amino-3-fluorofenol
Formuła: C₆H₆FNO
Temp. topnienia: 137…139 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077452
Numer CAS: 399-95-1
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
GC ≥97.5 %