Drukuj
5-Bromo-1,2,3-trimetoksybenzen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
458130250 458130050 458131000
ACRO458130250EA 685 PLN
ACRO458130250 ACRO458130050 ACRO458131000
5-Bromo-1,2,3-trimetoksybenzen 97%
5-Bromo-1,2,3-trimetoksybenzen
Formuła: C₉H₁₁BrO₃
MW: 247.09 g/mol
Temp. topnienia: 78…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017169
Numer CAS: 2675-79-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 83 °C
GC ≥96.0 %