Drukuj
Donepezil hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
458050010 458050050
ACRO458050010EA 364 PLN
ACRO458050010 ACRO458050050
Donepezil hydrochloride
Donepezil hydrochloride
Formuła: C₂₄H₂₉NO₃
Temp. topnienia: 211…212 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00881312
Numer CAS: 120011-70-3
Jednostka: 2811
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 233 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %