Drukuj
Indomethacin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
458030050 458030250 458031000
ACRO458030050EA 216 PLN
ACRO458030050 ACRO458030250 ACRO458031000
Indomethacin
Indomethacin
Formuła: C₁₉H₁₆ClNO₄
Temp. topnienia: 155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00057095
Numer CAS: 53-86-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder (May have a pink hue)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 165 °C
Loss on drying ≤0.5 % (100 °C, 2 h, 5 mm Hg)
HPLC ≥97.5 %