Drukuj
Gabapentin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
458020010 458020050 458020250
ACRO458020010EA 189 PLN
ACRO458020010 ACRO458020050 ACRO458020250
Gabapentin
Gabapentin
Formuła: C₉H₁₇NO₂
Temp. topnienia: 166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00865286
Numer CAS: 60142-96-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 168 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %