Drukuj
Coenzyme Q10 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
457950010 457950050 457950250
ACRO457950010EA 307 PLN
ACRO457950010 ACRO457950050 ACRO457950250
Coenzyme Q10 98%
Coenzyme Q10
Formuła: C₅₉H₉₀O₄
Temp. topnienia: 49 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00042919
Numer CAS: 303-98-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥162 (275 nm, EtOH)