Drukuj
EDTA magnesium dipotassium salt 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
457941000 457945000
ACRO457941000EA 281 PLN
ACRO457941000 ACRO457945000
EDTA magnesium dipotassium salt 97%
EDTA magnesium dipotassium salt
Formuła: C₁₀H₁₂K₂MgN₂O₈
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054450
Numer CAS: 15708-48-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 96.0 to 104.0 %
Loss on drying 6.5 % to 10.5 %
pH 6.0 to 8.0 (5 % in water)