Drukuj
Evodiamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
457890010 457890050
ACRO457890010EA 360 PLN
ACRO457890010 ACRO457890050
Evodiamine 98%
Evodiamine
Formuła: C₁₉H₁₇N₃O
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD06407824
Numer CAS: 518-17-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %