Jod, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
457760010
457760500
457762500
ACRO457760010EA
1300
PLN
ACRO457760010
ACRO457760500
ACRO457762500
Jod, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP
Jod
Formuła:
I₂ Temp. Wrzenia: 185 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 113 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011355 Numer CAS: 7553-56-2 Jednostka: 3495 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Greyish-violet Brittle plates or crystals with metallic sheen |
Titration Iodometric | 99.8 to 100.5 % |
Non-volatile matter | ≤0.05 % |
Chloride and Bromide | ≤250 ppm |