Drukuj
Diethyl(3-pyridyl)borane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Diethylboryl)pyridine
457750250 457750050
ACRO457750250EA 1040 PLN
ACRO457750250 ACRO457750050
Diethyl(3-pyridyl)borane 97%
Diethyl(3-pyridyl)borane
Formuła: C₉H₁₄BN
MW: 147.03 g/mol
Temp. topnienia: 149…151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012348
Numer CAS: 89878-14-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 170 °C
HPLC ≥96.0 %