Drukuj
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bis(trifluoromethyl)biphenyl
457570050 457570250
ACRO457570050EA 808 PLN
ACRO457570050 ACRO457570250
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Formuła: C₁₄H₁₀F₆N₂
MW: 320.24 g/mol
Temp. topnienia: 183…184 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190155
Numer CAS: 341-58-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 186 °C
HPLC ≥96.0 %