4-Azaphthalide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
458450010
458450050
458450250
ACRO458450010EA
543
PLN
ACRO458450010
ACRO458450050
ACRO458450250
4-Azaphthalide 98%
4-Azaphthalide
Formuła:
C₇H₅NO₂ Temp. topnienia: 143…144 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD01860224 Numer CAS: 5657-51-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light brown Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 140 to 146 °C |
HPLC | ≥97.5 % |