Drukuj
2-Methylpyrrolidine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
458070010 458070050
ACRO458070010EA 415 PLN
ACRO458070010 ACRO458070050
2-Methylpyrrolidine hydrochloride 97%
2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Formuła: C₅H₁₁N
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08274961
Numer CAS: 54677-53-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 77 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %