Drukuj
Proadifen hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
457880010 457880050
ACRO457880010EA 1170 PLN
ACRO457880010 ACRO457880050
Proadifen hydrochloride 95%
Proadifen hydrochloride
Formuła: C₂₃H₃₁NO₂·HCl
Temp. topnienia: 122 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00055151
Numer CAS: 62-68-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 123 °C
TLC ≥94 %
Chloride (Cl) 8.6 to 9.6 %