Drukuj
4-Nitro-o-toluic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
457810050 457810250 457811000
ACRO457810050EA 339 PLN
ACRO457810050 ACRO457810250 ACRO457811000
4-Nitro-o-toluic acid 98%
4-Nitro-o-toluic acid
Formuła: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Temp. topnienia: 151…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00210697
Numer CAS: 1975-51-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %