Drukuj
2,3-Diaminobenzoic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
457490010 457490050
ACRO457490010EA 272 PLN
ACRO457490010 ACRO457490050
2,3-Diaminobenzoic acid 95%
2,3-Diaminobenzoic acid
Formuła: C₇H₈N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00137818
Numer CAS: 603-81-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %