Drukuj
Kwas 5-metyloheksanowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Methylhexanoic acid, 5-Methylhexanoicacid
457410050 457410250 457411000
ACRO457410050EA 172 PLN
ACRO457410050 ACRO457410250 ACRO457411000
Kwas 5-metyloheksanowy 98%
Kwas 5-metyloheksanowy
Formuła: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 121 °C (30 mmHg)
Gęstość: 0.905 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036494
Numer CAS: 628-46-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %