Drukuj
Kwas 6-heptynowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
457390010 457390050 457390250
ACRO457390010EA 230 PLN
ACRO457390010 ACRO457390050 ACRO457390250
Kwas 6-heptynowy 95%
Kwas 6-heptynowy
Formuła: C₇H₁₀O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00239430
Numer CAS: 30964-00-2
Jednostka: 3265
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %