Drukuj
Azomethine H monosodium salt monohydrate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylideneamino)naphthalene-2,7-disulphonic acid monosodium salt
457090050 457090250
ACRO457090050EA 256 PLN
ACRO457090050 ACRO457090250
Azomethine H monosodium salt monohydrate 95%
Azomethine H monosodium salt monohydrate
Formuła: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·H₂O
MW: 463.41 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149588
Numer CAS: 304655-82-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
Titration with NaOH ≥94 %
Sodium (Na) 4.5 to 5.5 %